Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Test Data for UF750plus
Codice prodotto. 17509595 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UF750plus Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17509595 UF750plus Oven Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17509595 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UF750plusD00127
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
IQ/OQ document with temperature distribution survey for one free-selectable temperature value.
  • Includes temperature distribution survey with 9 temperature measuring points (size 30) and 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand)
  • PQ check list as support for validation by customer
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) UF750plus Oven
Product Type IQ/OQ Documentation
Include Test Data