Learn More
Memmert™ Iq/Oq Document W/Device-Specific Works Test Data (Temperature And Humidity Value), For Hcp105
Codice prodotto. 16304797 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
110, 260, 750 Models Constant Climate Chamber
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16304797 110, 260, 750 Models Constant Climate Chamber Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16304797 Fornitore Memmert™ N. del fornitore HCP105D00136
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Includes
Works test data, temperature distribution survey
Includes temperature distribution survey for one free-selectable temperature and humidity value.
  • IQ/OQ document with works test data for chamber
  • 27 measuring points to DIN 12880:2007-05, PQ check list as support for validation by customer (models HPP and ICH)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 110, 260, 750 Models Constant Climate Chamber
Product Type IQ/OQ Documentation
Da utilizzare con (applicazione) One Free-Selectable Temperature and Humidity Value for 27 Measuring Points to DIN 12880:2007-05