Learn More
Memmert™ Iq/Oq Document W/Device-Specific Works Test Data (Temperature And Vacuum Value), For Vo101
Codice prodotto. 16364517 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Codice prodotto. 16364517 Fornitore Memmert™ N. del fornitore VO101D00117
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Includes OQ check list with works test data for one free-selectable temperature value.
  • Temperature distribution survey for 5 measuring points to DIN 12880:2007-05 as support for validation by customer (VO, VOcool only) valid for one thermo shelf
Specifica
Product Type OQ Checklist