Learn More
Thermo Scientific IQOQPQ Package for ULT and CRYO -150°C to -50°C
Codice prodotto. 32176307 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermo Scientific ULT Freezers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
32176307 Thermo Scientific ULT Freezers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32176307 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore IQOQPCKULTMVS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Provides qualification execution/support for compressor-based ULT and cryogenic freezers, including units where LN2 backup is secondary to the primary cooling system.
  • Not suitable for liquid nitrogen Dewar-type cryopreservation systems
  • Confirm whether documents are included/supplied free of charge or require separate document-pack logic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific ULT Freezers
Product Type IQ/OQ/PQ with Completion of Documents