Learn More
IRAK inhibitor 3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478307
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16478307 5 mg 5mg
16425618 10 mg 10mg
16411787 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478307 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13277
MedChemExpress IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
Specifica
Materiale o nome chimico IRAK inhibitor 3
CAS 1012343-93-9
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H21N5O4S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 13 mg/mL (29.58 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(CNC2=NN3C(C4=CC(OC)=C(C=C4)OC)=CN=C3C=C2)C=C1)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 439.49
Peso formulazione 439.49
Percent Purity 98.17%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only