Learn More
IRAK inhibitor 4, MedChemExpress
Descrizione
IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | IRAK inhibitor 4 |
| CAS | 1012104-68-5 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C33H35F3N6O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 12.5 mg/mL (20.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1CCC(N2C3=C(C=C(C=C3)C(NCCC(C)C)=O)N=C2NC4=NNC5=C4C=C(C=C5)C6=CC=CC=C6OC(F)(F)F)CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 620.66 |
| Peso formulazione | 620.66 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only