Learn More
IRAK inhibitor 6, MedChemExpress
Descrizione
IRAK inhibitor 6 is an inhibitor of interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK-4) with IC50 of 160 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | IRAK inhibitor 6 |
| CAS | 1042672-97-8 |
| Colore | Brown |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H20N4O3S |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 8.33 mg/mL (21.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC(N2CCOCC2)=CC=C1NC(C3=CSC(C4=CC=CN=C4)=N3)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 396.46 |
| Peso formulazione | 396.46 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only