Learn More
IRAK4 Antibody (SR1922), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18610214 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610214 100 μg 100µL
18672625 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18610214 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP321753100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    619.97€
    535.50€ / 100µL
    Risparmia 84.47€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
IRAK4 Monoclonal specifically detects IRAK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IRAK4
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1922
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 4, IPD1, IRAK-4, NY-REN-64, REN64, Renal carcinoma antigen NY-REN-64
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human IRAK4 (Uniprot #: Q9NWZ3)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 51135
Target Species Human
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG