Learn More
Edmund Bühler GmbH™ IRB 1 Infrared Heater
Codice prodotto. 10409472
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
700°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
10409472 700°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10409472 Fornitore Edmund Bühler GmbH™ N. del fornitore 6060 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    311.62€ / pezzi 1
    Risparmia 43.38€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Optimally suited for fast heating tasks without open flame up to max. 700°C.
  • Includes basic device with support cross 
  • Max. temperature: 700°C
  • Heating power: 250 W
  • Heating area: 60 x 60mm
  • Total Dimensions (w x d x h): 100 x 105 x 105mm
  • Max. ambient temperature: 30°C
Specifica
Profondità (sistema metrico) 105 mm
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Modello IRB 1
Peso (sistema metrico) 0.7 kg
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Infrared Heater
Temperatura (sistema metrico) 700°C
Da utilizzare con (applicazione) Fast heating tasks without open flame up to max. 700°C