Learn More
Edmund Bühler GmbH™ IRB 2 Infrared Heater
Codice prodotto. 10430162
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
30°C to 900°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
10430162 30°C to 900°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10430162 Fornitore Edmund Bühler GmbH™ N. del fornitore 6063 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00€
    634.00€ / pezzi 1
    Risparmia 96.00€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Optimally suited for fast heating tasks without open flame up to max. 900°C.
  • Includes integrated power contol and support cross
  • Fast heating rate up to max. 900°C
  • Heating area: 100 x 100mm
  • Heating power: 800 W
  • Power control: stepless control between 0 to 100%
  • Max. ambient temperature: 30°C
Specifica
Unità di controllo Stepless control between 0 to 100%
Dimensioni (L x P x A) 150 x 150 x 170 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50 / 60 Hz
Wattage 800 W
Peso (sistema metrico) 2.5kg
Temperatura (sistema metrico) 30°C to 900°C