Learn More
Thermo Scientific Chemicals Irbesartan
Codice prodotto. 16554314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16554314 5 g 5g
16544314 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16554314 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465250050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 138402-11-6 | C25H28N6O | 428.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138402-11-6
Formula molecolare C25H28N6O
Molecular Weight (g/mol) 428.54
InChI Key YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-butyl-3-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Irbesartan
Punto di fusione 180.0°C to 182.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Peso formulazione 428.53