Learn More
Irbesartan, MedChemExpress
Descrizione
Irbesartan (SR-47436) is an orally active Ang II type 1 (AT1) receptor blocker (ARB). Irbesartan can relax the blood vessels, low blood pressure and increase the supply of blood and oxygen to the heart. Irbesartan can be used for the research of high blood pressure, heart failure, and diabetic kidney disease.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Irbesartan |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 138402-11-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H28N6O |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | SR-47436 BMS-186295 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (233.36 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only