Learn More
Irbesartan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Irbesartan |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30) |
| Peso formulazione | 428.2325 |
| Percent Purity | >95% |