Learn More
Irgarol 1051 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318866 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318866 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14374000CY100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Irgarol 1051
CAS 28159-98-0
Nomi componenti o analita Irgarol 1051
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H19 N5 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
SMILES CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
IUPAC Name 4-N-tert-butyl-2-N-cyclopropyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Cyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 253.37
Quantità 1 mL
Peso formulazione 253.1361 g/mol