Learn More
Irgarol, TRC
Codice prodotto. 30136879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136879 10 g 10g
17948859 250 mg 250mg
17998049 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI76410010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28159-98-0
Formula molecolare C11 H19 N5 S
Molecular Weight (g/mol) 253.37
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-cyclopropyl-N'-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-(tert-butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-Cyclopropyl-N4-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-(Methylthio)-4-(tert-butylamino)-6-(cyclopropylamino)-s-triazine, 2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4-t-butylamino-6-cyclopropylamino-s-triazine, 2-Methylthio-4-tert-butylamino-6-cyclopropylamino-[1,3,5]triazine, Cybutrin, Cybutryne, DP 2159, Irgaguard A 2000, Irgaguard D 1071, Irgarol, Irgarol 1051, Irgarol 1071, Microban Additive IA 1, N-Cyclopropyl-N'-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Nuocide 1051, SanAlga 1907
IUPAC Name 4-N-tert-butyl-2-N-cyclopropyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Irgarol 1051
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
Peso formulazione 253.1361
Percent Purity >95%