Learn More
MedChemExpress iRGD peptide
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.79% |
| CAS | 1392278-76-0 |
| Content And Storage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecolare | 948.04 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (52.74 mM) |
| Sinonimo | c(CRGDKGPDC) |