Learn More
Iridium, 99.9%, (trace metal basis), powder
Codice prodotto. 10614712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10614712 500 mg Glass bottle 500mg
10713534 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10614712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 198095000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium
Colore Gray
Quantità 500 mg
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Forma Amorphous Powder
Fieser 02,228; 09,257
Indice di Merck 15, 5129
Peso formulazione 192.2
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iridium, powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H228-Solido infiammabile.