Learn More
Iridium(III) chloride, anhydrous, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 63.9% min
Codice prodotto. 11365647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11365647 1 g 1g
11375647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11365647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043380.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.567 g/mol
Iridium(III) chloride is used in iridium electroplating, in making the standard meter bar of paris and crucibles. It is used for high temperature electrical contacts, as hardening agent, in tipping pens and compass bearings and Pt/Ir spark plugs. It is used for medical, surgical or other patient oriented applications, MMO (mixed metal oxide) titanium electrode coatings and as a starting material for heterogeneous catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-83-9
Formula molecolare Cl3Ir
Molecular Weight (g/mol) 298.567
Numero MDL MFCD00011063
InChI Key DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 25563
IUPAC Name trichloroiridium
SMILES Cl[Ir](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium(III) chloride
Punto di fusione 763°C (decomposition)
Colore Brown to Green
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 298.56
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Green to brown powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iridium(III) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iridium chloride