Learn More
Iridium(IV) bromide, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 37.1% min
Codice prodotto. 11398288
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
Codice prodotto. 11398288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039493.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-64-2 | Br4Ir | 511.833 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-64-2
Formula molecolare Br4Ir
Molecular Weight (g/mol) 511.833
Numero MDL MFCD00049467
InChI Key IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin
PubChem CID 14029372
IUPAC Name tetrabromoiridium
SMILES Br[Ir](Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium(IV) bromide
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 0.5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 511.84
Percent Purity 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.1% min.
Odore Acrid