Learn More
Iridium pellet, approximately 1.3cm (0.5in) dia, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 15496535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496535 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15496535 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043485.KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium pellet
Nota nome ≈1.3cm (0.5 in.) dia.
CAS 7439-88-5
Quantità 1 Pc.
Peso ≈18g/pellet
Forma Pellet
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Ir
Numero MDL MFCD00011062
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
IUPAC Name iridium
Molecular Weight (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Percent Purity 99.8%