Learn More
Iridium powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11394637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394637 0.5 g 0.50g
11304647 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039684.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium powder
Forma fisica Powder, Sponge
Quantità 0.5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iridium powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iridium