Learn More
Iridium slug, 6.0mm (0.24in) dia x 12.0mm (0.48in) length, 99.8% min. (metals basis)
Codice prodotto. 15474945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15474945 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15474945 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045121.KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium slug
Nota nome 6.0mm (0.24 in.) dia. x 12.0mm (0.48 in.) length
CAS 7439-88-5
Quantità 1 Pc.
Peso ≈7.6g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Ir
Numero MDL MFCD00011062
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
IUPAC Name iridium
Molecular Weight (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Percent Purity ≥99.8%