Learn More
Iridium solution for ICP/MS 10mg/L HCl matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iridium |
| Imballaggio | Bottle |
| Concentrazione | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Quantità | 100 mL |