Learn More
Iridium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11391259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
200 cm
Dimensione della confezione:
10cm
200cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391259 200 cm 200cm
11301269 10 cm 10cm
11311269 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11391259 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011432.CA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Form: Approx.1.11g/m | CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium
Colore White to Yellow
Aspetto White to pale yellow wire
Densità 22.65g/cm3 at 20°C
Quantità 200 cm
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis)
Forma Wire