Learn More
Irinotecan hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
Descrizione
Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Irinotecan hydrochloride |
| CAS | 100286-90-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C33H39ClN4O6 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (+)-Irinotecan hydrochlorideCPT-11 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (200.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 623.14 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.