Learn More
Irinotecan hydrochloride
Codice prodotto. 15473449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15473449 50 mg 50mg
15463449 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15473449 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60743.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
Topoisomerase I inhibitor | CAS: 100286-90-6 | C33H39ClN4O6 | 623.15 g/mol
Topoisomerase I inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100286-90-6
Formula molecolare C33H39ClN4O6
Molecular Weight (g/mol) 623.15
Numero MDL MFCD01862255
InChI Key GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Sinonimo irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
PubChem CID 74990
ChEBI CHEBI:5971
IUPAC Name hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Irinotecan hydrochloride
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Indice di Merck 14,5091
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO or DMF at approximately 20mg/ml; Sparingly soluble in aqueous buffers; /n
Peso formulazione 623.14
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Irinotecan hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride