Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate, 99%
Codice prodotto. 15434769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434769 250 mg 250mg
15424769 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15434769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62370.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Topoisomerase I inhibitor | CAS: 136572-09-3 | C33H39ClN4O6 | 623.15 g/mol
Topoisomerase I inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136572-09-3
Formula molecolare C33H39ClN4O6
Molecular Weight (g/mol) 623.15
Numero MDL MFCD01862255
InChI Key GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Sinonimo irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
PubChem CID 74990
ChEBI CHEBI:5971
IUPAC Name hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Irinotecan hydrochloride trihydrate
Punto di fusione 256°C
Colore Yellow
Quantità 250 mg
Indice di Merck 14,5091
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO at 100mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming
Peso formulazione 677.19 (623.15 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder