Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate, MedChemExpress
Descrizione
Irinotecan hydrochloride trihydrate ((+)-Irinotecan hydrochloride trihydrate) is a topoisomerase I inhibitor with antitumor activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Irinotecan hydrochloride trihydrate |
| CAS | 136572-09-3 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C33H45ClN4O9 |
| Quantità | 200 mg |
| Sinonimo | (+)-Irinotecan hydrochloride trihydrateCPT-11 hydrochloride trihydrate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (73.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.52 mg/mL (2.24 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | [H]Cl.O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.O.O.O |
| Molecular Weight (g/mol) | 677.18 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only