Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Codice prodotto. 15507739 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15507739 250 mg 250mg
15597729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15507739 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461542500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 136572-09-3 | HCl·3H2O | 677.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136572-09-3
Formula molecolare HCl·3H2O
Molecular Weight (g/mol) 677.18
InChI Key KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Sinonimo irinotecan hydrochloride trihydrate, irinotecan hcl trihydrate, cpt 11, unii-042laq1iis, campto, irinotecan hcl, 042laq1iis, onivyde, cpt-11
PubChem CID 60837
SMILES CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7.O.O.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Irinotecan hydrochloride trihydrate
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 677.18
Percent Purity ≥96.0% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Irinotecan hydrochloride trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.