Learn More
Irinotecan Hydrochloride Trihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate |
| CAS | 136572-09-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C33 H38 N4 O6 . Cl H . 3 H2 O |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid (4S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester monohydrochloride trihydrate, Irinotecan hydrochloride hydrate, Irinotecan hydrochloride trihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1 |
| SMILES | O.O.O.Cl.CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| IUPAC Name | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid (4S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester hydrochloride trihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 677.18 |
| Vedi altri risultati |