Learn More
Irinotecan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477116
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16477116 100 mg 100mg
16473117 50 mg 50mg
16421226 200 mg -
16491806 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16477116 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16562
MedChemExpress Irinotecan ((+)-Irinotecan) is a topoisomerase I inhibitor, preventing religation of the DNA strand by binding to topoisomerase I-DNA complex.
Irinotecan ((+)-Irinotecan) is a topoisomerase I inhibitor, preventing religation of the DNA strand by binding to topoisomerase I-DNA complex.
Specifica
Materiale o nome chimico Irinotecan
CAS 97682-44-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H38N4O6
Quantità 100 mg
Sinonimo (+)-Irinotecan CPT-11
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (42.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3
Molecular Weight (g/mol) 586.68
Peso formulazione 586.68
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only