missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Irinotecan, MedChemExpress
Descrizione
Irinotecan ((+)-Irinotecan) is a topoisomerase I inhibitor, preventing religation of the DNA strand by binding to topoisomerase I-DNA complex.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Irinotecan |
| CAS | 97682-44-5 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C33H38N4O6 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | (+)-Irinotecan CPT-11 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (42.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 586.68 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?