Learn More
Iron(0) pentacarbonyl
Codice prodotto. 10278333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 10278333
Marca: Thermo Scientific Acros 412601000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-40-6
Formula molecolare C5FeO5
Molecular Weight (g/mol) 195.90
Numero MDL MFCD00011001
InChI Key FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Pentacarbonyl iron
IUPAC Name pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
SMILES [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron pentacarbonyl
Nota nome 99.5%
Colore Brown to Orange-Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Formula lineare Fe(CO)5
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Indice di Merck 15, 5143
Peso formulazione 195.90
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Densità 1.4900g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron pentacarbonyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.