Learn More
Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)
Codice prodotto. 10193970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10193970 500 g Plastic bottle 500g
10217073 100 g Plastic bottle 100g
10771471 2 kg Plastic bottle 2kg
10454025 10 kg Plastic bottle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10193970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197815000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Spezifikation
Materiale o nome chimico Iron
Colore Gray
Punto di fusione 1535.0°C
Punti di ebollizione 3000.0°C
Densità 7.8600g/mL
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Forma Fine Powder
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 05,357; 09,257; 14,184; 16,189; 17,157
Indice di Merck 15, 5137
Peso formulazione 55.84
Percent Purity 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron, powder
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Gefahrenhinweis
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.