Learn More
Iron, ACS reagent, low in Mg and Mn compounds, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 3000.0°C |
| Materiale o nome chimico | Iron |
| Punto di fusione | 1535.0°C |
| Quantità | 100 g |
| Indice di Merck | 15,5137 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
| Peso formulazione | 55.84 |
| Grado | Reagente ACS |