Learn More
Iron foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11348468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348468 100 x 100 mm Pezzo
11358468 25 x 25 mm 25mm
11410281 50 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11348468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040493.GH
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron
Aspetto Gray foil
Quantità 100 x 100 mm
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Foil