Learn More
Alfa Aesar™ Iron foil, 0.5mm (0.02 in.) thick, Puratronic™, 99.994% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 011379.FI
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7439-89-6 Peso : 0.01000kg
Quantità 50 x 50mm
Codice prodotto. 11395839
  • 331.00€ / Pezzo
In stock, pronto per la spedizione: 5
Identificatori chimici
7439-89-6
55.845
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
23925
iron
Fe
MFCD00010999
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CHEBI:82664
[Fe]
Specifica
Iron foil
50 x 50mm
7439-89-6
Fe
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
[Fe]
55.845
CHEBI:82664
99.994%
≈2.5g/25x25mm
0.5mm (0.02 in.) thick
(metals basis)
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
iron
23925
Foil
Puratronic™
Videos
SDS Documenti