Learn More
Iron foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11335869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11335869 50 x 50 mm Pezzo
11317087 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11335869 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011447.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron foil
Nota nome 2.0mm (0.08 in.) thick
Quantità 50 x 50 mm
Peso ≈9.8g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic