Learn More
Iron(II) bromide, 98%, anhydrous
Codice prodotto. 10649643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10649643
Marca: Thermo Scientific Acros 388720100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-46-0 | Br2Fe | 215.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-46-0
Formula molecolare Br2Fe
Molecular Weight (g/mol) 215.65
Numero MDL MFCD00016081
InChI Key GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
SMILES [Fe++].[Br-].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 937°C
Materiale o nome chimico Iron(II) bromide
Punto di fusione 684°C
Colore Black to Brown-Red
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Formula lineare FeBr2
Indice di Merck 15, 4069
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1090g/L
IUPAC Name λ²-iron(2+) dibromide
Peso formulazione 215.65
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.