Learn More
Iron(II) chloride, 97%, anhydrous
Codice prodotto. 11904191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904191 25 g Glass bottle 25g
13418538 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11904191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389350250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-94-3
Formula molecolare Cl2Fe
Molecular Weight (g/mol) 126.75
Numero MDL MFCD00011004
InChI Key NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Ferrous chloride
IUPAC Name λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Specifica
Punti di ebollizione 1026.0°C
Materiale o nome chimico Iron(II) chloride
Punto di fusione 677.0°C
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare FeCl2
Indice di Merck 15,407
Informazioni di solubilità Solubility in water: 644g/L
Peso formulazione 126.75
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.