Learn More
Iron(II) chloride tetrahydrate, 99+%
Codice prodotto. 10338150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10338150 1 kg Glass bottle 1kg
10348150 5 g Glass bottle 5g
10401251 250 g Glass bottle 250g
11994181 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10338150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205080010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13478-10-9
Formula molecolare Cl2Fe·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 198.81
InChI Key WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC Name dichloroiron;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) chloride tetrahydrate
Punto di fusione 105.0°C to 110.0°C
Colore Yellow to Green
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare FeCl2·4H2O
Indice di Merck 14,4043
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 198.81
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.