Learn More
Iron(II) Chloride, TRC
Codice prodotto. 30404631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404631 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404631 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7750055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) Chloride
CAS 7758-94-3
Formula molecolare FeCl2
Quantità 5 g
Sinonimo Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe+2]
IUPAC Name iron(2+);dichloride
Molecular Weight (g/mol) 126.75
Peso formulazione 125.8726