Learn More
Iron(II) Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(II) Chloride |
| CAS | 7758-94-3 |
| Formula molecolare | FeCl2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Fe+2] |
| IUPAC Name | iron(2+);dichloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.75 |
| Peso formulazione | 125.8726 |