Learn More
Iron(II) gluconate hydrate, 97%
Codice prodotto. 11309349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11309349 500 g 500g
11399339 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11309349 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 088726.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482.17 g/mol
A glucose derivative. Also used as food additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22830-45-1
Formula molecolare C12H26FeO16
Molecular Weight (g/mol) 482.17
Numero MDL MFCD00150872
InChI Key OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Sinonimo iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
IUPAC Name iron;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid;dihydrate
SMILES O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron (II) gluconate hydrate
Punto di fusione ∼140°C
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Peso formulazione 446.19 (Anhydrous)
Percent Purity 97%
Forma fisica Granules