Learn More
Iron(II,III) oxide, 97% (metals basis)
Codice prodotto. 11331769
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 11331769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012374.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1317-61-9 | Fe3O4 | 231.53 g/mol
Mostly it is used as a black- pigment -catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning, whereas it is used as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymer, rubber, filler, building, construction, appliances, and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-61-9
Formula molecolare Fe3O4
Molecular Weight (g/mol) 231.53
Numero MDL MFCD00011010
InChI Key WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
IUPAC Name diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II, III) oxide
Punto di fusione 1538°C
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 97% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Peso formulazione 231.54
Indice di rifrazione 3
Densità 5.2 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II,III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .