Learn More
Iron(II) methoxide, 98%
Codice prodotto. 11368057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368057 2 g 2g
11358057 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022552.04
CAS: 7245-21-8 | C2H6FeO2 | 117.913 g/mol
Iron(II) methoxide, is used in Engineering & Environmental, Catalysis & Synthesis, and In organic syntheses, chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7245-21-8
Formula molecolare C2H6FeO2
Molecular Weight (g/mol) 117.913
Numero MDL MFCD00061474
InChI Key VAPRHKOWFRYFTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iron ii methoxide, iron 2+ dimethoxide, methanol, iron 2+ salt, acmc-1bc40
PubChem CID 14598007
IUPAC Name iron(2+);methanolate
SMILES C[O-].C[O-].[Fe+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) methoxide
Colore Green
Odore Alcohol-like
Formula lineare Fe(OCH3)2
Quantità 2 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 117.92
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) methoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.