Learn More
Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15445965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445965 25 g 25g
11330999 2.5 g 2.50g
11320999 100 g 100g
11310999 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15445965 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010718.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6047-25-2 | C2H4FeO6 | 179.89 g/mol
It is used as photographic developer for silver bromide-gelatin plates. It imparts greenish-brown tint to optical glass (sunglasses, windshields, railroad car windows), for decorative glassware, pigment for plastics, paints and lacquers. It acts as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6047-25-2
Formula molecolare C2H4FeO6
Molecular Weight (g/mol) 179.89
Numero MDL MFCD00150040 MFCD00012475
InChI Key NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
PubChem CID 516788
SMILES O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) oxalate dihydrate
Punto di fusione 190°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 2.28 g/mL
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
IUPAC Name iron(2+);oxalate;dihydrate
Peso formulazione 179.90 (143.87 Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..