Learn More
Iron(II) sulfate concentrate, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Iron(II) sulfate concentrate |
| CAS | 10028-21-4 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 Pc. |
| Numero MDL | MFCD00011014 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Molecular Weight (g/mol) | 278.01 |
| Percent Purity | 99.0 to 103.4% |
| Grado | ACS |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iron(II) sulphate concentrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: iron (II) sulphate