Learn More
Iron(II) Sulfate Heptahydrate, 77-90%, Extra Pure, Dried, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10794561 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794561 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10794561 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore I/1159/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 300°C
Punto di fusione 64°C
CAS 7782-63-0
Colore Blue-Green
pH 3 to 4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare FeH14O11S
Numero MDL MFCD00149719
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 14.6mmHg at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Solfato di ferro(II), eptaidrato
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.