Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10286300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10286300 1 kg Flacone in plastica 1kg
10782241 250 g Flacone in plastica 250g
11994241 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10286300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201390010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-63-0
Formula molecolare FeH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 278.01
Numero MDL MFCD00149719
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) sulfate heptahydrate
Punto di fusione 64.0°C
Colore Blue to Green
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Indice di Merck 15,4084
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25.6 g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC Name iron(2+);sulfate;heptahydrate
Peso formulazione 278.01
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone..
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate